Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 575 EUR
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Peso molecolare: 253,0887 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053812
CAS Number: 1032825-02-7