Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 409 EUR
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195736
CAS Number: 1039744-23-4