4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO Peso molecolare: 217.04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466241 CAS Number: 304445-49-6 UN: 3261 ADR: 8 II |