4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
PC501319-1G
PC501319-5G
APOSPC501319-1GEA
53.9
EUR
APOSPC501319-1G
APOSPC501319-5G
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆BrFO Peso molecolare: 205,026 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08236860 CAS Number: 222978-01-0 |