Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 493 EUR
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800680
CAS Number: 1027511-93-8