Stampa…
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 123 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Peso molecolare: 211,9827 g/mol
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08061836
CAS Number: 874219-36-0