Stampa…
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 63.8 EUR
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Formula: CF₃LiO₃S
Punto di fusione: 423 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013227
CAS Number: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5