Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501176-250MG PC501176-5G PC501176-1G
APOSPC501176-250MGEA 118 EUR
APOSPC501176-250MG APOSPC501176-5G APOSPC501176-1G
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,1100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669885
CAS Number: 96516-29-9