Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
PC501174-1G PC501174-250MG PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA 109 EUR
APOSPC501174-1G APOSPC501174-250MG APOSPC501174-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835208
CAS Number: 946126-95-0