Stampa…
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC501173-1G PC501173-5G
APOSPC501173-1GEA 66.9 EUR
APOSPC501173-1G APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C6H3ClFNO3
Peso molecolare: 191,5400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072578
CAS Number: 65001-79-8