Stampa…
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 90.2 EUR
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
Peso molecolare: 183,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194361
CAS Number: 873697-78-0