Stampa…
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC501059-1G PC501059-250MG PC501059-5G
APOSPC501059-1GEA 379 EUR
APOSPC501059-1G APOSPC501059-250MG APOSPC501059-5G
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
Peso molecolare: 255,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263998
CAS Number: 157590-60-8