Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 430 EUR
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₆BrF₅S
Peso molecolare: 297,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652411
CAS Number: 1056893-24-3
UN: 3265
ADR: 8,III