Stampa…
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 93.1 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, anidro 98%
Lithium tetrafluoroborate
Formula: BF₄Li
Punto di fusione: 309…311 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011087
CAS Number: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II