Stampa…
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 290 EUR
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036117
CAS Number: 958454-25-6