Stampa…
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 168 EUR
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Peso molecolare: 157,1000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09054718
CAS Number: 22510-08-3