Stampa…
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50089-1G PC50089-5G PC50089-10G PC50089-25G
APOSPC50089-1GEA 36.4 EUR
APOSPC50089-1G APOSPC50089-5G APOSPC50089-10G APOSPC50089-25G
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClFNO₂
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152734
CAS Number: 42718-18-3