Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 263 EUR
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,4-Trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236313
CAS Number: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8,III