3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC50065-1G
PC50065-250MG
APOSPC50065-1GEA
580
EUR
APOSPC50065-1G
APOSPC50065-250MG
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₃BrF₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
871353-32-1 |