Potassium methyltrifluoroborate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CH₃BF₃K Punto di fusione: 168…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276757 CAS Number: 13862-28-7 |