Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 78.3 EUR
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832246
CAS Number: 113421-98-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III