Stampa…
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 81.2 EUR
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114323
CAS Number: 138786-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III