Stampa…
Lithium hexafluorosilicate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 232 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Lithium hexafluorosilicate 98%
Lithium hexafluorosilicate
Formula: F₆Li₂Si
Densità: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049473
CAS Number: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1,III