1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500481-1G
PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA
66.9
EUR
APOSPC500481-1G
APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Formula:
C₆H₃BrFI Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657969 CAS Number: 845866-85-5 |