(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula:
C₉H₈FNO Peso molecolare: 165.17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09038467 CAS Number: 749934-29-0 |