Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 81.2 EUR
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Punto di fusione: 126…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460104
CAS Number: 84478-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III