Stampa…
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
PC500392-1G PC500392-5G
APOSPC500392-1GEA 62.6 EUR
APOSPC500392-1G APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603817
CAS Number: 1256945-00-2