Stampa…
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-100MG PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-100MGEA 178 EUR
APOSPC500391-100MG APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
Peso molecolare: 290 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800718
CAS Number: 1027513-14-9