Stampa…
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 139 EUR
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848376
CAS Number: 1110782-41-6