Stampa…
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 435 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09736331
CAS Number: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III