Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 40.8 EUR
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso molecolare: 239,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412240
CAS Number: 86156-93-6
UN: 3261
ADR: 8,II