3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC500342-5G
PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA
79.9
EUR
APOSPC500342-5G
APOSPC500342-1G
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00106165 CAS Number: 161957-59-1 |