Stampa…
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238.59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660315
CAS Number: 886503-42-0