3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500332-1G
PC500332-250MG
PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA
94.5
EUR
APOSPC500332-1G
APOSPC500332-250MG
APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formula:
C₇H₇FN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03787364 CAS Number: 485832-96-0 |