Stampa…
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.5 EUR
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇FN₂O₄
Peso molecolare: 214,15 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839221
CAS Number: 346691-23-4