5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500254-1G
PC500254-250MG
PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA
26.1
EUR
APOSPC500254-1G
APOSPC500254-250MG
APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Formula:
C₆H₃BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08436979 CAS Number: 148254-32-4 |