Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 29 EUR
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784265
CAS Number: 146447-18-9