Stampa…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 98.6 EUR
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412249
CAS Number: 1048921-49-8