Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 672 EUR
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584806
CAS Number: 1221792-53-5