Stampa…
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 107 EUR
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,200 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827770
CAS Number: 1186405-11-7