Stampa…
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
PC500190-1G PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA 121 EUR
APOSPC500190-1G APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839215
CAS Number: 1003708-24-4