Stampa…
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 127 EUR
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09804785
CAS Number: 305800-60-6