Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500184-25G PC500184-5G
APOSPC500184-25GEA 0 EUR
APOSPC500184-25G APOSPC500184-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603958
CAS Number: 330794-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III