(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ Punto di fusione: 105…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832279 CAS Number: 1000546-18-8 |