Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 136 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃N
Peso molecolare: 199,17 g/mol
Punto di fusione: 51…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832278
CAS Number: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III