Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500172-1G PC500172-250MG PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA 125 EUR
APOSPC500172-1G APOSPC500172-250MG APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11849933
CAS Number: 37900-81-5