4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500169-10G
PC500169-1G
PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA
481
EUR
APOSPC500169-10G
APOSPC500169-1G
APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formula:
C₇H₄BrF₃O₂ Punto di fusione: 51…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037798 CAS Number: 690264-39-2 |