Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 154 EUR
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660257
CAS Number: 886501-26-4