Stampa…
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 376 EUR
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11848782
CAS Number: 850793-25-8