Stampa…
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 48 EUR
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631926
CAS Number: 127162-96-3